Principaux documents
T331015
2,4,6-TRICHLOROPHENYL ACETATE
AldrichCPR
T331015-250MG
110,00 €
110,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
T331015-250MG
110,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C8H5Cl3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
239.49
Numéro MDL:
110,00 €