Principaux documents
P21404
Sigma-Aldrich
Phenyl carbamate
97%
Synonyme(s) :
O-Phenyl carbamate
5 G
56,00 €
25 G
227,00 €
56,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
56,00 €
25 G
227,00 €
About This Item
Formule linéaire :
H2NCO2C6H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
137.14
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
56,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
powder
Pf
149-152 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
NC(=O)Oc1ccccc1
InChI
1S/C7H7NO2/c8-7(9)10-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H2,8,9)
Clé InChI
BSCCSDNZEIHXOK-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Amani Atayat et al.
Journal of separation science, 42(18), 3023-3032 (2019-06-30)
The aim of this work was to develop an efficient method for the selective extraction and analysis of fenoxycarb, a carbamate pesticide, in mussel samples using a molecularly imprinted solid-phase extraction device. The optimization of molecularly imprinted polymer synthesis was
Chin Fen Teo et al.
Glycobiology, 26(11), 1198-1208 (2016-04-14)
Previous studies utilizing PUGNAc, the most widely used β-N-acetylglucosaminidase (OGA) inhibitor to increase global O-N-acetylglucosamine (GlcNAc) levels, have reported a variety of effects including insulin resistance as a direct result of elevated O-GlcNAc levels. The notion of OGA inhibition causing
S A Adediran et al.
Archives of biochemistry and biophysics, 618, 23-31 (2017-01-29)
The best-studied amidase signature (AS) enzyme is probably fatty acid amide hydrolase (FAAH). Closely related to FAAH is mandelamide hydrolase (MAH), whose substrate specificity and mechanism of catalysis are described in this paper. First, we developed a convenient chromogenic substrate