532878
Methyl 4-bromo-3-methylbenzoate
95%
86,20 €
About This Item
86,20 €
Produits recommandés
Essai
95%
Pf
38-44 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
ester
Chaîne SMILES
COC(=O)c1ccc(Br)c(C)c1
InChI
1S/C9H9BrO2/c1-6-5-7(9(11)12-2)3-4-8(6)10/h3-5H,1-2H3
Clé InChI
GTZTYNPAPQKIIR-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- 4-bromo-3-vinylbenzoic acid[1]
- 4-bromo-3-(methylphenyl)methanol
- methyl (E)-4-bromo-3-[(phenylmethoxyimino)methyl]benzoate
It may be used as a starting material in the total synthesis of (-)-martinellic acid.
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter