Principaux documents
163155
Sigma-Aldrich
Ethyl trichloroacetate
97%
100 G
92,70 €
92,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
92,70 €
About This Item
Formule linéaire :
Cl3CCO2CH2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
191.44
Beilstein:
1761567
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
92,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.453 (lit.)
pb
168 °C (lit.)
Solubilité
alcohol: miscible(lit.)
diethyl ether: miscible(lit.)
water: insoluble(lit.)
Densité
1.378 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C4H5Cl3O2/c1-2-9-3(8)4(5,6)7/h2H2,1H3
Clé InChI
SJMLNDPIJZBEKY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Ethyl trichloroacetate undergoes atom-transfer radical addition reaction with styrene catalyzed by the Ru-pentamethylcyclopentadienyl complexes[1].
Application
Ethyl trichloroacetate was used in the synthesis of dichlorocarbon precursor, phenyl(trichloromethyl)methyl[2].
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
163.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
73 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
An Improved Synthesis of Phenyl (trichloro-methyl) mercury from Sodium Methoxide and Ethyl Trichloroacetate.
Schweizer EE and O'Neill GJ.
The Journal of Organic Chemistry, 28(3), 851-852 (1963)
Mariano A Fernández-Zúmel et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 15(43), 11601-11607 (2009-09-15)
Kinetic and spectroscopic analyses were performed to gain information about the mechanism of atom-transfer radical reactions catalyzed by the complexes [RuCl2Cp*(PPh3)] and [RuClCp*(PPh3)2] (Cp*=pentamethylcyclopentadienyl), in the presence and in the absence of the reducing agent magnesium. The reactions of styrene