398780
2,4,6-Tribromoanisole
99%
Synonyme(s) :
2,4,6-Tribromo-1-methoxybenzene
62,80 €
About This Item
62,80 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
solid
pb
297-299 °C (lit.)
Pf
84-88 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
Chaîne SMILES
COc1c(Br)cc(Br)cc1Br
InChI
1S/C7H5Br3O/c1-11-7-5(9)2-4(8)3-6(7)10/h2-3H,1H3
Clé InChI
YXTRCOAFNXQTKL-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 4
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable