Principaux documents
T320145
N-BENZHYDRYL-2-(3-BROMO-1H-PYRAZOLO[3,4-C]PYRIDIN-1-YL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H17BrN4O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
421.3
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.