Principaux documents
T239577
[1-(2-IODO-1-{[(4-METHOXYBENZYL)OXY]METHYL}ETHYL)VINYL](TRIMETHYL)STANNANE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H25IO2Sn
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
494.971
Numéro MDL:
Autres remarques