Principaux documents
L320145
2,4-DIMETHYL-1-(((((3-(TRIFLUOROMETHYL)ANILINO)CARBONYL)OXY)IMINO)METHYL)BENZENE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H15F3N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
336.316
Numéro MDL:
Autres remarques