Principaux documents
S320145
3,3'-DIMETHYL-BIPHENYL-2,2'-DICARBOXYLIC ACID
AldrichCPR
S320145-5MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S320145-5MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C16H14O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
270.288
Numéro MDL:
29,20 €