Principaux documents
SLW2140/01M
Pyrex® Filter funnel, short stem
top O.D. 35 mm
Synonyme(s) :
Pyrex, SciLabware 2140/01M
10 EA
174,00 €
174,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10 EA
174,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41104900
Nomenclature NACRES :
NB.43
174,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
borosilicate glass
Description
fits filter diam. 45 - 55 mm
Caractéristiques
short stem
Fabricant/nom de marque
2140/01M
SciLabware
Diam. du filtre
45—55 mm
L de la tige
35 mm
D.E. de la tige
8 mm
D.E. de la partie supérieure
35 mm
Description générale
  • With 60 deg. bowl angle for precise fitting of filter paper
  • Manufactured from chemical and heat resistant Pyrex borosilicate glass
Informations légales
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.