Principaux documents
SLW3766/03
Pyrex® Filter funnel, Hirsch style with sintered glass disc
bowl size 14/23, porosity grade 3
Synonyme(s) :
Pyrex, SciLabware 3766/03
1 EA
68,80 €
68,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
68,80 €
About This Item
Code UNSPSC :
41104900
Nomenclature NACRES :
NB.43
68,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
borosilicate glass
Fabricant/nom de marque
3766/03
SciLabware
Taille du bol
14/23
Dimension de pores
grade 3 porosity
Description générale
Named after the German chemist Robert Hirsch, these filter funnels are used for the vacuum filtration of very small volumes of precipitates.
Informations légales
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.