Principaux documents
XX5014704
Millipore
Entonnoir en verre Millipore pour la filtration sous vide
500 mL, 47 mm, Borosilicate, Ground glass seal
Synonyme(s) :
Entonnoir en verre pour filtration, Entonnoir pour filtration sous vide, Entonnoir pour filtration sous vide Millipore
1 EA
206,00 €
206,00 €
Date d'expédition estimée le29 avril 2025Détails
Changer de vue
1 EA
206,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41104909
eCl@ss :
32031613
Nomenclature NACRES :
NB.24
206,00 €
Date d'expédition estimée le29 avril 2025Détails
Matériaux
borosilicate glass
Technique(s)
vacuum filtration: suitable
Diamètre
47 mm
Capacité de l'entonnoir
500 mL
Application(s)
filtration
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Accessoire de filtration sous vide Millipore en verre
Entonnoir en verre, 500 ml, 47 mm, verre borosilicaté, joint en verre rodé
Ces accessoires sont conçus pour remplacer les pièces contenues dans les kits de filtration sous vide Millipore en verre ou pour modifier leur configuration.
Cet article est un accessoire du kit de support filtre Millipore classique en Pyrex de 47 mm, et du kit de support filtre Millipore tout Pyrex de 47 mm.