Principaux documents
Z163988
Sigma-Aldrich
Gravity column
Long
1 EA
211,00 €
211,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
211,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
23151816
Nomenclature NACRES :
NB.51
211,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Joint
joint ST/NS24/40
L × D.I. × D.E.
70 cm × 24 mm × 28 mm
Application
Gravity column has been used in the separation of Ixora flower petal extracts by liquid column chromatography (LCC).
Caractéristiques et avantages
  • Provided with a 4mm polytetrafluoroethylene (PTFE) stopcock
  • Has no frit and uses a glass-wool plug and sand
  • Use along with coarse silica gel (e.g., Cat. No. 60744) for fast and general-purpose purification.