Principaux documents
S947318
2,5-BIS(4-CHLOROBENZYLIDENE)-1-CYCLOPENTANONE
AldrichCPR
50MG
178,00 €
178,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50MG
178,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C19H14Cl2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
329.229
Numéro MDL:
178,00 €