Principaux documents
L154563
2,5-BIS(2,6-DICHLOROBENZYLIDENE)CYCLOPENTANONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H12Cl4O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
398.119
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.