Documents
1.10428
Supelco
Phosphate Test Strips, colorimetric
10-500 mg/L (PO₄³⁻), MQuant®
Synonyme(s) :
Bandelette de test des phosphates
About This Item
Code UNSPSC :
41116116
Nomenclature NACRES :
NA.24
product name
Test des phosphates, colorimetric, 10-500 mg/L (PO43-), MQuant®
Description
semi-quantitative
Niveau de qualité
Gamme de produits
MQuant®
Analyte(s) spécifique(s)
phosphate
Plage de mesure
10-500 mg/L (PO43-)
Méthode de détection
colorimetric
Température de stockage
15-25°C
Description générale
Méthode : colorimétrique, avec bandelettes + réactif, échelle : 10 - 25 - 50 - 100 - 250 - 500 mg/l (PO43-), MQuant®
Le test des phosphates MQuant® comprend des bandelettes réactives ainsi que tous les réactifs complémentaires requis. Il est adapté au dosage des orthophosphates dans les eaux usées, les échantillons de sol, les engrais et les aliments. Dans une solution d'acide sulfurique, les ions orthophosphate (PO43-) réagissent avec les ions molybdate pour former de l'acide molybdophosphorique, qui est réduit en bleu de phosphomolybdène (PMB). La concentration en phosphates est mesurée de manière semi-quantitative en comparant visuellement la zone réactionnelle de la bandelette aux nuances de l'échelle colorimétrique. Ces bandelettes sont idéales pour prétester des échantillons rapidement et à moindres frais afin d'évaluer leur concentration en phosphates ainsi qu'un facteur de dilution potentiel avant la réalisation d'une méthode quantitative comme un test des phosphates Reflectoquant® ou Spectroquant®.
Application
  • Effects of Two Remineralizing Agents in Combination with Er:YAG and CO(2) Laser Irradiation on Microhardness of Demineralized Enamel: This study highlights the use of phosphate tests in dental research, specifically in measuring the efficacy of remineralizing agents combined with laser treatment to enhance enamel hardness, which is crucial for dental health and preventive care (Mapar M et al., 2024).
  • Zinc and Silicon Nano-Fertilizers Influence Ionomic and Metabolite Profiles in Maize to Overcome Salt Stress: This research utilizes phosphate tests in the study of plant physiology, specifically to gauge the efficacy of nano-fertilizers in enhancing phosphate uptake under salt stress conditions, providing insights into sustainable agricultural practices (Shoukat A et al., 2024).
  • Investigation of Mechanical Properties of Polymer-Infiltrated Tetrapodal Zinc Oxide in Different Variants: Applies phosphate testing in the field of materials science to assess the interaction of phosphate with novel composite materials, thereby informing the development of more durable and efficient materials for various industrial applications (Scherer F et al., 2024).
Informations légales
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
REFLECTOQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2