Principaux documents
S30822
1,5-BIS-(4-CHLORO-PHENYL)-PENTA-1,4-DIEN-3-ONE
AldrichCPR
S30822-100MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S30822-100MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C17H12Cl2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
303.191
Numéro MDL:
29,20 €