Documents
S787655
NALPHA-NEPSILON-BIS(TERT-BUTOXYCARBONYL)-L-LYSINE 4-NITROPHENYL ESTER
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H33N3O8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
467.524
Numéro MDL:
Autres remarques