179817
2-Phenyl-1-propanol
97%
Synonyme(s) :
(±)-2-Phenyl-1-propanol, β-Methylphenethyl alcohol
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.526 (lit.)
Point d'ébullition
110-111 °C/10 mmHg (lit.)
Densité
0.975 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(CO)c1ccccc1
InChI
1S/C9H12O/c1-8(7-10)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8,10H,7H2,1H3
Clé InChI
RNDNSYIPLPAXAZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
201.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
94 °C - closed cup