Principaux documents
S787345
D-GLUTAMIC ACID GAMMA-BENZYL ESTER
AldrichCPR
S787345-50MG
178,00 €
178,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S787345-50MG
178,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C12H15NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
237.258
Numéro MDL:
178,00 €