Principaux documents
T8250
Sigma-Aldrich
D-Threonine
≥98% (TLC), suitable for UHPLC
Synonyme(s) :
(2R,3S)-2-Amino-3-hydroxybutyric acid, D-α-Amino-β-hydroxybutyric acid
5 G
82,20 €
25 G
208,00 €
100 G
752,00 €
82,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
82,20 €
25 G
208,00 €
100 G
752,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H9NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
119.12
Beilstein:
1721643
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.26
82,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Nom du produit
D-Threonine, ≥98% (TLC)
Niveau de qualité
Essai
≥98% (TLC)
Forme
powder or crystals
Technique(s)
UHPLC: suitable
Couleur
white
Pf
274 °C
Solubilité
H2O: soluble
Chaîne SMILES 
C[C@H](O)[C@@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO3/c1-2(6)3(5)4(7)8/h2-3,6H,5H2,1H3,(H,7,8)/t2-,3+/m0/s1
Clé InChI
AYFVYJQAPQTCCC-STHAYSLISA-N
Description générale
D-Threonine is sweet[1] and toxic in nature.[2]It acts as an inhibitor of L-threonine dehydratase.[3]
Application
D-Threonine has been used as a constituent of standard mix in Ultra-high performance liquid chromatography (UHPLC) system for quantification of amino acid racemization.[4]
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 3
1 of 3
Fishmeal with different levels of biogenic amines in aquafeed: Comparison of feed protein quality, fish growth performance, and metabolism
Jasour M, et al.
Aquaculture (Amsterdam, Netherlands), 488, 80-89 (2018)
Test, 244 (1969)
Kateryna Fesko et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 18(22), 5987-5990 (2008-09-02)
The Y265A mutant of alanine racemase (alrY265A) was evaluated as a catalyst for the synthesis of beta-hydroxy-alpha-amino acids. It promotes the PLP-dependent aldol condensation of glycine with a range of aromatic aldehydes. The desired products were obtained with complete stereocontrol
R Contestabile et al.
European journal of biochemistry, 268(24), 6508-6525 (2001-12-12)
Serine hydroxymethyltransferase (SHMT) is a member of the fold type I family of vitamin B6-dependent enzymes, a group of evolutionarily related proteins that share the same overall fold. The reaction catalysed by SHMT, the transfer of Cbeta of serine to
Taste Chemistry (2012)