16905
Fmoc-D-Ile-OH
≥96.0% (HPLC), for peptide synthesis
Synonyme(s) :
Fmoc-D-isoleucine
About This Item
Produits recommandés
product name
Fmoc-D-Ile-OH, ≥96.0% (HPLC)
Pureté
≥96.0% (HPLC)
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Chaîne SMILES
CC[C@@H](C)[C@@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C21H23NO4/c1-3-13(2)19(20(23)24)22-21(25)26-12-18-16-10-6-4-8-14(16)15-9-5-7-11-17(15)18/h4-11,13,18-19H,3,12H2,1-2H3,(H,22,25)(H,23,24)/t13-,19-/m1/s1
Clé InChI
QXVFEIPAZSXRGM-BFUOFWGJSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable