219096
D-Aspartic acid
99%, for peptide synthesis, ReagentPlus®
Synonyme(s) :
(R)-(−)-Aminosuccinic acid, (R)-2-Aminosuccinic acid
171,00 €
About This Item
171,00 €
Produits recommandés
Nom du produit
D-Aspartic acid, ReagentPlus®, 99%
Niveau de qualité
Gamme de produits
ReagentPlus®
Essai
99%
Forme
powder
Activité optique
[α]20/D −24°, c = 2.3 in 6 M HCl
Pureté optique
ee: 98% (GLC)
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
>300 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES
N[C@H](CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H7NO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m1/s1
Clé InChI
CKLJMWTZIZZHCS-UWTATZPHSA-N
Informations sur le gène
rat ... Slc1a3(29483)
Catégories apparentées
Application
- Metabolomics Analysis Identifies Differential Metabolites as Biomarkers for Acute Myocardial Infarction.: This study utilizes metabolomics to identify biomarkers for acute myocardial infarction, showcasing D-Aspartic acid′s role in amino acid metabolism and potential diagnostic applications. (Zhou et al., 2024).
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Chromatograms
application for HPLCActive Filters