Principaux documents
49510
Sigma-Aldrich
L-Glutamic acid γ-benzyl ester
≥99.0% (T)
Synonyme(s) :
L-Glutamic acid 5-benzyl ester
5 G
36,80 €
25 G
95,20 €
36,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
36,80 €
25 G
95,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH2OCOCH2CH2CH(NH2)COOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
237.25
Beilstein:
1885646
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
36,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥99.0% (T)
Activité optique
[α]20/D +19±2°, c = 1% in acetic acid
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
181-182 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
N[C@@H](CCC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C12H15NO4/c13-10(12(15)16)6-7-11(14)17-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10H,6-8,13H2,(H,15,16)/t10-/m0/s1
Clé InChI
BGGHCRNCRWQABU-JTQLQIEISA-N
Application
L-Glutamic acid γ-benzyl ester is commonly used in the synthesis of polymers for biological applications.[1][2] Some of the examples are:
  • Synthesis of bioreducible block copolymers based on poly(ethylene glycol) and poly(γ-benzyl L-glutamate) for Intracellular drug delivery.[3]
  • Synthesis of biodegradable poly(L-glutamic acid)-b-polylactide for magnetic resonance imaging (MRI)-visible drug delivery system.[4]
  • Synthesis of pH and temperature-responsive diblock copolymers based on poly(L-glutamic acid).[5]
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Bioreducible block copolymers based on poly (ethylene glycol) and poly (γ-benzyl L-glutamate) for intracellular delivery of camptothecin.
Thambi T, et al.
Bioconjugate Chemistry, 22(10), 1924-1931 (2011)
Micelles Based on Biodegradable Poly (l-glutamic acid)-b-Polylactide with Paramagnetic Gd Ions Chelated to the Shell Layer as a Potential Nanoscale MRI? Visible Delivery System.
Zhang G, et al.
Biomacromolecules, 9(1), 36-42 (2007)
Near-infrared light sensitive polypeptide block copolymer micelles for drug delivery.
Kumar S, et al.
Journal of Materials Chemistry, 22(15), 7252-7257 (2012)
Self-assembly of rod? coil diblock oligomers based on α-helical peptides.
Lecommandoux S, et al.
Macromolecules, 34(26), 9100-9111 (2001)
Novel pH?and Temperature?Responsive Block Copolymers with Tunable pH?Responsive Range.
He C, et al.
Macromolecular Rapid Communications, 29(6), 490-497 (2008)