Principaux documents
S616591
PENTYLTRIPHENYLPHOSPHONIUM BROMIDE
AldrichCPR
S616591-250MG
110,00 €
110,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S616591-250MG
110,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C23H26BrP
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
413.341
Numéro MDL:
110,00 €