107794
2-Nitrobenzyl bromide
98%
Synonyme(s) :
α-Bromo-2-nitrotoluene
41,10 €
About This Item
41,10 €
Produits recommandés
Essai
98%
Forme
solid
Pf
44-46 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
nitro
Chaîne SMILES
[O-][N+](=O)c1ccccc1CBr
InChI
1S/C7H6BrNO2/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9(10)11/h1-4H,5H2
Clé InChI
HXBMIQJOSHZCFX-UHFFFAOYSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges