167215
3-Bromotoluene
98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.552 (lit.)
Point d'ébullition
183.7 °C (lit.)
Pf
−40 °C (lit.)
Densité
1.41 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cc1cccc(Br)c1
InChI
1S/C7H7Br/c1-6-3-2-4-7(8)5-6/h2-5H,1H3
Clé InChI
WJIFKOVZNJTSGO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
140.0 °F
Point d'éclair (°C)
60 °C