CDS003168
3-Chlor-4-fluorbenzylbromid
AldrichCPR
Synonyme(s) :
3-Chloro-4-fluorobenzyl bromide
About This Item
Produits recommandés
Forme
solid
Densité
1.653 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES
Fc1ccc(CBr)cc1Cl
InChI
1S/C7H5BrClF/c8-4-5-1-2-7(10)6(9)3-5/h1-3H,4H2
Clé InChI
GGTQWWTYUKXFPP-UHFFFAOYSA-N