Principaux documents
S422282
ETHYLENEDIAMINETETRAACETIC ACID, DIMORPHOLINIUM SALT TETRAHYDRATE
AldrichCPR
S422282-1G
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S422282-1G
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C18H36N4O11
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
484.508
Numéro MDL:
29,20 €