Principaux documents
S327999
1,5-DICHLORO-9,10-BIS-PHENYLETHYNYL-ANTHRACENE
AldrichCPR
S327999-25MG
158,00 €
158,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S327999-25MG
158,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C30H16Cl2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
447.368
Numéro MDL:
158,00 €