Principaux documents
R174890
9,10-BIS-TRIMETHYLSILANYLETHYNYL-ANTHRACENE
AldrichCPR
R174890-1MG
110,00 €
110,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
R174890-1MG
110,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C24H26Si2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
370.647
Numéro MDL:
110,00 €