Principaux documents
S296333
(1E)-2-(2-NAPHTHYL)CYCLOHEXANONE SEMICARBAZONE
AldrichCPR
25MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
25MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C17H19N3O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
281.36
Numéro MDL:
29,20 €