PHR3290
Furfural
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonyme(s) :
2-furaldéhyde, Furan-2-carboxaldéhyde
207,00 €
About This Item
207,00 €
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Densité de vapeur
3.31 (vs air)
Pression de vapeur
13.5 mmHg ( 55 °C)
Température d'inflammation spontanée
599 °F
Limite d'explosivité
19.3 %
Conditionnement
pkg of 50 mg
Indice de réfraction
n20/D 1.525 (lit.)
pb
162 °C (lit.)
Pf
−36 °C (lit.)
Densité
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical small molecule
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
[H]C(=O)c1ccco1
InChI
1S/C5H4O2/c6-4-5-2-1-3-7-5/h1-4H
Clé InChI
HYBBIBNJHNGZAN-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Chromatograms
suitable for GC, application for SPMEActive Filters