S2201
Semicarbazide hydrochloride
≥99%
Synonyme(s) :
N-aminourée hydrochloride, Hydrazine carboxamide hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥99%
Pf
175-177 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
Cl.NNC(N)=O
InChI
1S/CH5N3O.ClH/c2-1(5)4-3;/h3H2,(H3,2,4,5);1H
Clé InChI
XHQYBDSXTDXSHY-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Bone
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges