PHR3061
Nicotine Related Compound B
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonyme(s) :
β-Nicotyrine, Nicotine Impurity F (Ph. Eur.), 3-(1-Methyl-1H-pyrrol-2-yl)pyridine
415,00 €
About This Item
415,00 €
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1463337
Famille d'API
nicotine
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 50 mg
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[n]1(c(ccc1)c2cnccc2)C
InChI
1S/C10H10N2/c1-12-7-3-5-10(12)9-4-2-6-11-8-9/h2-8H,1H3
Clé InChI
RYFOJXFXERAMLS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable