Principaux documents
R535052
4-NITRO-2-(P-TOLYLIMINO-METHYL)-PHENOL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H12N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
256.263
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.