258881
2-Amino-1,3,4-thiadiazole
97%
Synonyme(s) :
1,3,4-Thiadiazol-2-amine
38,80 €
About This Item
38,80 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
powder
Pf
188-191 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
water: soluble 25 mg/mL, clear, colorless
Chaîne SMILES
Nc1nncs1
InChI
1S/C2H3N3S/c3-2-5-4-1-6-2/h1H,(H2,3,5)
Clé InChI
QUKGLNCXGVWCJX-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable