Principaux documents
R158402
2',4'-DIMETHOXY-3'-METHYL-PROPIOPHENONE
AldrichCPR
R158402-1MG
110,00 €
110,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
R158402-1MG
110,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C12H16O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.26
Numéro MDL:
110,00 €