Principaux documents
243078
Sigma-Aldrich
Sodium xylenesulfonate
Synonyme(s) :
Dimethylbenzenesulfonic acid sodium salt, Xylenesulfonic acid sodium salt
100 G
70,80 €
70,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
70,80 €
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2C6H3SO3Na
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.21
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.22
70,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Impuretés
<9.0% sodium sulfate
Chaîne SMILES 
[Na+].Cc1ccc(cc1C)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C8H10O3S.Na/c1-6-3-4-8(5-7(6)2)12(9,10)11;/h3-5H,1-2H3,(H,9,10,11);/q;+1/p-1
Clé InChI
QUCDWLYKDRVKMI-UHFFFAOYSA-M
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
National Toxicology Program technical report series, 464, 1-272 (2003-02-13)
Sodium xylenesulfonate is used as a hydrotrope, an organic compound that increases the ability of water to dissolve other molecules. Sodium xylenesulfonate is a component in a variety of widely used shampoos and liquid household detergents where it can constitute