Principaux documents
116327
Sigma-Aldrich
2-Chloro-4-methylpyridine
98%
Synonyme(s) :
2-Chloro-4-picoline
5 ML
64,20 €
25 ML
167,00 €
64,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 ML
64,20 €
25 ML
167,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H6ClN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
127.57
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
64,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.529 (lit.)
pb
194-195 °C (lit.)
Densité
1.142 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
Chaîne SMILES 
Cc1ccnc(Cl)c1
InChI
1S/C6H6ClN/c1-5-2-3-8-6(7)4-5/h2-4H,1H3
Clé InChI
MZVSTDHRRYQFGI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
2-Chloro-4-methylpyridine (2-Chloro-4-picoline) reacts with 3,5-bis(trifluoromethyl)phenylboronic acid to form 2-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methylpyridine by palladium-catalyzed cross-coupling reaction[1].
2-Chloro-4-picoline (2-Chloro-4-methylpyridine) has been used in the determination of gas-phase basicity of several relatively small organic molecules that are used in the MALDI[2].
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Barylyuk K, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 2(5), 1962-1969 (2012)
Ionkin AS, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 692(22), 4809-4827 (2007)