61074
Propiophenone
analytical standard
Synonyme(s) :
Ethyl phenyl ketone
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pression de vapeur
1 mmHg ( 50 °C)
Pureté
≥97.0% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.526 (lit.)
n20/D 1.527
Point d'ébullition
218 °C (lit.)
Pf
17-19 °C (lit.)
Densité
1.009 g/mL at 20 °C
1.009 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
Chaîne SMILES
CCC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H10O/c1-2-9(10)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3
Clé InChI
KRIOVPPHQSLHCZ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
210.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
99 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?