P46105
Piperidine hydrochloride
99%
Synonyme(s) :
Piperidinium chloride
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
2.94 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
63.6 mmHg ( 37.8 °C)
Pureté
99%
Forme
powder
Pf
245-248 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cl[H].C1CCNCC1
InChI
1S/C5H11N.ClH/c1-2-4-6-5-3-1;/h6H,1-5H2;1H
Clé InChI
VEIWYFRREFUNRC-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- Quinoline selenium compounds
- Peripheral seratonin 5-HT3 receptor ligands
Reactant for synthesis of phthalazinone derivatives as topically active phosphodiesterase 4 inhibitors
Reactant for:
- Mannich reactions
- Asymmetric hydrogenation of quinolines
- Chemoselective reductive amination of carbonyl compounds
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges