M72803
2-Methylpiperidine
98%
Synonyme(s) :
α-Pipecoline, 2-Pipecoline, NSC 31047, NSC 462
62,20 €
About This Item
62,20 €
Produits recommandés
Essai
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.445 (lit.)
pb
118-119 °C/753 mmHg (lit.)
Densité
0.844 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC1CCCCN1
InChI
1S/C6H13N/c1-6-4-2-3-5-7-6/h6-7H,2-5H2,1H3
Clé InChI
NNWUEBIEOFQMSS-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Reactant for synthesis of:
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
50.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
10 °C - closed cup