M72609
N-Methylpiperidine
99%
Synonyme(s) :
1-Methylpiperidine
30,80 €
About This Item
30,80 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.4378 (lit.)
pb
106-107 °C (lit.)
Densité
0.816 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CN1CCCCC1
InChI
1S/C6H13N/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H2,1H3
Clé InChI
PAMIQIKDUOTOBW-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- sp3 C-H Bond activation with ruthenium(II) catalysts and C(3)-alkylation of cyclic amines
- One-pot synthesis of Z-cinnamic acids
Reactant for synthesis of:
- Unsymmetrical ureas
- Antibacterial imidazolium, pyrrolidinium, and piperidinium salts
- C1-C16 segment of goniodomin A via palladium-catalyzed organostannane thioester coupling
- Multi-targeted inhibitors of insulin-like growth factor-1 receptor and members of ErbB-family receptor kinases
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
37.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
3 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Déjà en possession de ce produit ?
Contenu apparenté
Les FAS, ou "substances chimiques éternelles", persistent dans l'environnement et présentent des risques pour la santé humaine. Découvrez nos outils de surveillance environnementale pour la quantification des PFAS, qui peuvent aider les chercheurs, les organismes de réglementation et les laboratoires à tester les PFAS.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.