M26402
Methyl acetoacetate
≥99%
Synonyme(s) :
Ester méthylique d’acide 3-oxobutanoïque, Ester méthylique d’acide acétoacétique
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥99%
Température d'inflammation spontanée
536 °F
Indice de réfraction
n20/D 1.419 (lit.)
Point d'ébullition
169-170 °C/70 mmHg (lit.)
Pf
−80 °C (lit.)
Densité
1.076 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COC(=O)CC(C)=O
InChI
1S/C5H8O3/c1-4(6)3-5(7)8-2/h3H2,1-2H3
Clé InChI
WRQNANDWMGAFTP-UHFFFAOYSA-N