Principaux documents
243159
Sigma-Aldrich
Methyl (R)-3-hydroxybutyrate
99%
Synonyme(s) :
(-)-(3R)-3-Hydroxybutanoic acid methyl ester, (R)-β-Hydroxybutyric acid methyl ester, Methyl (-)-3-hydroxybutanoate, Methyl (-)-3-hydroxybutyrate, Methyl (3R)-hydroxybutanoate
1 G
49,30 €
49,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
49,30 €
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH(OH)CH2CO2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
118.13
Beilstein:
6130687
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
49,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
99%
Activité optique
[α]20/D −19.5°, neat
Pureté optique
ee: 98% (GLC)
Indice de réfraction
n20/D 1.421 (lit.)
pb
56-58 °C/11 mmHg (lit.)
Densité
1.055 g/mL at 20 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
hydroxyl
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
COC(=O)C[C@@H](C)O
InChI
1S/C5H10O3/c1-4(6)3-5(7)8-2/h4,6H,3H2,1-2H3/t4-/m1/s1
Clé InChI
LDLDJEAVRNAEBW-SCSAIBSYSA-N
Application
Methyl (R)-3-hydroxybutyrate may be used in the preparation of (R)-(-)-3-hydroxybutanoic acid[1] and poly-(R)-(-)-3-hydroxybutyrate.[2]
Optically active starting material
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
163.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
73 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Synthesis of biodegradable polyesters by polycondensation of methyl (R)-3-hydroxybutyrate and methyl (R)-3-hydroxy-valerate.
Kobayashi T, et al.
Makromol. Chem., Rapid Commun., 14(12), 785-790 (1993)
Direct Degradation of the Biopolymer Poly [(R)-3-Hydroxybutyric Acid] to (R)-3-Hydroxybutanoic Acid and its Methyl Ester.
Seebach D, et al.
Organic Syntheses, 39-39 (1992)
Diya Alsafadi et al.
New biotechnology, 34, 47-53 (2016-05-26)
Olive mill wastewater (OMW), a highly polluting waste from the olive oil industry, was utilized as sole carbon source for the production of polyhydroxyalkanoate (PHA) by extremely halophilic Haloferax Mediterranei (H. mediterranei) in a one stage cultivation step. H. mediterranei
Xiao-Hong Chen et al.
PloS one, 9(4), e94543-e94543 (2014-04-18)
A novel carbonyl reductase (AcCR) catalyzing the asymmetric reduction of ketones to enantiopure alcohols with anti-Prelog stereoselectivity was found in Acetobacter sp. CCTCC M209061 and enriched 27.5-fold with an overall yield of 0.4% by purification. The enzyme showed a homotetrameric