Documents
237876
Sigma-Aldrich
Trimethyl orthoacetate
99%
Synonyme(s) :
1,1,1-Trimethoxyethane
About This Item
Formule linéaire :
CH3C(OCH3)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
120.15
Numéro Beilstein :
1098338
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.388 (lit.)
Point d'ébullition
107-109 °C (lit.)
Densité
0.944 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COC(C)(OC)OC
InChI
1S/C5H12O3/c1-5(6-2,7-3)8-4/h1-4H3
Clé InChI
HDPNBNXLBDFELL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Kinetics and mechanism of gas-phase elimination of trimethyl orthoacetate has been examined over the temperature range of 310-369°C and pressure range of 50-130Torr.
Trimethyl orthoacetate is used to synthesize acrylonitrile intermediates via reaction with alcohols followed by Knoevenagel condensation.
Application
Trimethyl orthoacetate has been used in the preparation of 2-amino-9-(3-acyloxymethyl-4-alkoxycarbonyloxybut-1-yl)purines and 2-amino-9-(3-alkoxycarbonyl-oxymethyl-4-alkoxycarbonyloxybut -1-yl)purines.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
55.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
13 °C - closed cup