Principaux documents
M18205
Sigma-Aldrich
2-Methoxy-5-nitropyridine
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H6N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.12
Beilstein:
126991
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Pf
104-108 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1ccc(cn1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6N2O3/c1-11-6-3-2-5(4-7-6)8(9)10/h2-4H,1H3
Clé InChI
WUPLOZFIOAEYMG-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable