Principaux documents
A61209
Sigma-Aldrich
5-Amino-2-methoxypyridine
95%
25 G
95,00 €
95,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
95,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H8N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
124.14
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
95,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.575 (lit.)
pb
85-90 °C/1 mmHg (lit.)
Pf
29-31 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
COc1ccc(N)cn1
InChI
1S/C6H8N2O/c1-9-6-3-2-5(7)4-8-6/h2-4H,7H2,1H3
Clé InChI
UUVDJIWRSIJEBS-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Florian M Dato et al.
Analytical biochemistry, 546, 50-57 (2018-02-07)
Fatty acid amide hydrolase (FAAH) is involved in many human diseases, particularly cancer, pain and inflammation as well as neurological, metabolic and cardiovascular disorders. Therefore, FAAH is an attractive target for the development of low-molecular-weight inhibitors as therapeutics, which requires
Sean D Kodani et al.
Analytical biochemistry, 539, 81-89 (2017-10-22)
Carboxylesterases are well known for their role in the metabolism of xenobiotics. However, recent studies have also implicated carboxylesterases in regulating a number of physiological processes including metabolic homeostasis and macrophage development, underlying the need to quantify them individually. Unfortunately