188778
5-Amino-2-chloropyridine
98%
129,00 €
About This Item
129,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
solid
Pf
81-83 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
Chaîne SMILES
Nc1ccc(Cl)nc1
InChI
1S/C5H5ClN2/c6-5-2-1-4(7)3-8-5/h1-3H,7H2
Clé InChI
QAJYCQZQLVENRZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable